Learn More
Diclorhidrato de pramipexol monohidrato EP Impureza A (como racemato), Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de pramipexol monohidrato EP Impureza A (como racemato)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6RS)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| CAS | 104617-49-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (6RS)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H11 N3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (6RS)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Imp. A (EP), Pramipexole Imp. A (EP), 4,5,6,7-Tetrahydro-2,6-benzothiazolediamine, (RS)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, 2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole, 2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, 4,5,6,7-Tetrahydrobenzothiazole-2,6-diamine, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Impurity A, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Impurity A as Racemate, Pramipexole Impurity A, Pramipexole Dihydrochloride Impurity A as Racemate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10) |
| SMILES | NC1CCc2nc(N)sc2C1 |
| Nombre IUPAC | 4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina |
| Mostrar más |