Learn More
Diclorhidrato de pramipexol monohidrato EP Impureza A (como racemato), Mikromol™
Código de producto. 30050336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050336 100 mg 100 miligramos
30051663 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050336 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0332.09
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de pramipexol monohidrato EP Impureza A (como racemato)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6RS)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
CAS 104617-49-4
Nombres de analitos o componentes (6RS)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H11 N3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (6RS)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Imp. A (EP), Pramipexole Imp. A (EP), 4,5,6,7-Tetrahydro-2,6-benzothiazolediamine, (RS)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, 2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole, 2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, 4,5,6,7-Tetrahydrobenzothiazole-2,6-diamine, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Impurity A, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Impurity A as Racemate, Pramipexole Impurity A, Pramipexole Dihydrochloride Impurity A as Racemate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)
SMILES NC1CCc2nc(N)sc2C1
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina
Peso molecular (g/mol) 169.25
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0674 g/mol