Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diclorhidrato de pramipexol monohidrato, 98 %
Código de producto. 16631832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16631832 5 g 5 g
16641832 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16631832 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463220050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 191217-81-9
Fórmula molecular C10H21Cl2N3OS
Peso molecular (g/mol) 302.26
Número MDL MFCD00876894,MFCD02183927
Clave InChI APVQOOKHDZVJEX-QTPLPEIMSA-N
Nombre IUPAC dicloruro de dihidrógeno (6S)-N6-propil-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina hidrato
SMILES [H+].[H+].O.[Cl-].[Cl-].CCCN[C@H]1CCC2=C(C1)SC(N)=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pramipexole dihydrochloride monohydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, insoluble in dichloromethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.27