Learn More
Pralsetinib, MedChemExpress
Código de producto. 16497327
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497327 5 mg 5 miligramos
16434618 10 mg 10 miligramos
16430917 50 mg 50 miligramos
16405466 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497327 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112301
MedChemExpress Pralsetinib (BLU-667) is a highly potent, selective RET inhibitor. Pralsetinib (BLU-667) inhibits WT RET, RET mutants V804L, V804M, M918T and CCDC6-RET fusion with IC50s of 0.4, 0.3, 0.4, 0.4, and 0.4 nM, respectively.
Pralsetinib (BLU-667) is a highly potent, selective RET inhibitor. Pralsetinib (BLU-667) inhibits WT RET, RET mutants V804L, V804M, M918T and CCDC6-RET fusion with IC50s of 0.4, 0.3, 0.4, 0.4, and 0.4 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pralsetinib
CAS 2097132-94-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H32FN9O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo BLU-667
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (187.41 mM)
SMILES O=C([C@@]1(OC)CC[C@H](C2=NC(NC3=NNC(C)=C3)=CC(C)=N2)CC1)N[C@H](C4=CC=C(N5N=CC(F)=C5)N=C4)C
Peso molecular (g/mol) 533.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 533.6
Porcentaje de pureza 98.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease