Learn More
Pralletrina (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30007037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007037 1 g 1 g
30005658 500 mg 500 miligramos
30006823 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007037 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7006001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23031-36-9
Fórmula molecular C19 H24 O3
Peso molecular (g/mol) 300.39
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, 2-methyl-4-oxo-3-(2-propynyl)-2-cyclopenten-1-yl ester (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with 4-hydroxy-3-methyl-2-(2-propynyl)-2-cyclopenten-1-one (7CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with 4-hydroxy-3-methyl-2-(2-propynyl)-2-cyclopenten-1-one, trans-(±)- (8CI), 2-Cyclopenten-1-one, 4-hydroxy-3-methyl-2-(2-propynyl)-, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate, trans-(±)- (8CI), Acetylene C permethrin, Etoc, Prallethrin, Rethrinpropargyl, S 4068, S 4068SF
Nombre IUPAC (2-metil-4-oxo-3-prop-2-ynilciclopent-2-en-1-il) 2,2-dimetilo-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropano-1-carboxilato
SMILES CC(=CC1C(C(=O)OC2CC(=O)C(=C2C)CC#C)C1(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prallethrin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24O3/c1-7-8-13-12(4)16(10-15(13)20)22-18(21)17-14(9-11(2)3)19(17,5)6/h1,9,14,16-17H,8,10H2,2-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1725