Learn More
Pralidoxima metil sulfato, Mikromol™
Código de producto. 17980966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17980966 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17980966 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0689.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Pralidoxima metil sulfato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pralidoxime Methyl Sulphate
CAS 1200-55-1
Nombres de analitos o componentes Pralidoxime Methyl Sulphate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C7 H9 N2 O . C H3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pralidoxime Methyl Sulphate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O.CH4O4S/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8-10;1-5-6(2,3)4/h2-6H,1H3;1H3,(H,2,3,4)
SMILES COS(=O)(=O)[O-].C[n+]1ccccc1\C=N\O
Nombre IUPAC (NE)-N-[(1-metilpiridin-1-io-2-il)metilideno]hidroxilamina;sulfato de metilo
Peso molecular (g/mol) 248.26
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0467 g/mol