Learn More
Pralidoxima metil sulfato, LoGiCal
Especificaciones
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Pralidoxime Methyl Sulphate |
| CAS | 1200-55-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Pralidoxime Methyl Sulphate |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C7 H9 N2 O . C H3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pralidoxime Methyl Sulphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O.CH4O4S/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8-10;1-5-6(2,3)4/h2-6H,1H3;1H3,(H,2,3,4) |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | COS(=O)(=O)[O-].C[n+]1ccccc1\C=N\O |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?