Learn More
Pralidoxima metil sulfato, LoGiCal
Código de producto. 30458872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458872 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458872 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0689.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Pralidoxime Methyl Sulphate
CAS 1200-55-1
Nombres de analitos o componentes Pralidoxime Methyl Sulphate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C7 H9 N2 O . C H3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pralidoxime Methyl Sulphate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O.CH4O4S/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8-10;1-5-6(2,3)4/h2-6H,1H3;1H3,(H,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES COS(=O)(=O)[O-].C[n+]1ccccc1\C=N\O
Nombre IUPAC (NE)-N-[(1-metilpiridin-1-io-2-il)metilideno]hidroxilamina;sulfato de metilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 248.26
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0467 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.