Learn More
Cloruro de Pralidoxima, TRC
Código de producto. 30425270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425270 1 g 1 g
30428236 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425270 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7011201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-15-0
Fórmula molecular C7 H9 N2 O . Cl
Peso molecular (g/mol) 172.61
Sinónimo Pyridinium, 2-[(hydroxyimino)methyl]-1-methyl-, chloride (1:1), 2-Formyl-1-methylpyridinium chloride oxime (6CI), Pyridinium, 2-[(hydroxyimino)methyl]-1-methyl-, chloride (9CI), Pyridinium, 2-formyl-1-methyl-, chloride, oxime (8CI), 1-Methyl-2-aldoximinopyridinium chloride, 1-Methylpyridinium-2-aldoxime chloride, 2-(Hydroxyiminomethyl)-1-methylpyridinium chloride, 2-PAM chloride, 2-Pralidoxime chloride, 2-Pyridinealdoxime methochloride, N-Methylpyridinium-2-aldoxime chloride, Pralidoxime chloride, Protopam chloride
Nombre IUPAC (NE)-N-[(1-metilpiridina-1-ium-2-il)metilideno]hidroxilamina; cloruro
SMILES [Cl-].C[n+]1ccccc1\C=N\O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pralidoxime chloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8-10;/h2-6H,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0403