Learn More
Pralidoxime chloride, MedChemExpress
Código de producto. 16458676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16458676 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1200
MedChemExpress Pralidoxime chloride is a potent reactivator of acetylcholinesterase (AChE). Pralidoxime chloride reactivates nerve agent-inhibited AChE via direct nucleophilic attack by the oxime moiety on the phosphorus center of the bound nerve agent. Pralidoxime chloride is an antidote for organophosphate poisoning.
Pralidoxime chloride is a potent reactivator of acetylcholinesterase (AChE). Pralidoxime chloride reactivates nerve agent-inhibited AChE via direct nucleophilic attack by the oxime moiety on the phosphorus center of the bound nerve agent. Pralidoxime chloride is an antidote for organophosphate poisoning.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pralidoxime chloride
CAS 51-15-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H9ClN2O
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-PAM chloride
Información de solubilidad DMSO : 21.67 mg/mL (125.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1=CC=CC=C1/C=N/O.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 172.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.61
Porcentaje de pureza 99.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation