Learn More
Pralatrexate, MedChemExpress
Descripción
Pralatrexate is an antifolate and is a potent dihydrofolate reductasean (DHFR) inhibitor with a Ki of 13.4 pM. Pralatrexate is a substrate for folylpolyglutamate synthetase with improved cellular uptake and retention. Pralatrexate has antitumor activities and has the potential for relapsed/refractory T-cell lymphoma treatment.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pralatrexate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 146464-95-1 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H23N7O5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (104.72 mM) |
| SMILES | O=C(CC[C@H](NC(C1=CC=C(C=C1)C(CC#C)CC2=NC3=C(N=C(N=C3N=C2)N)N)=O)C(O)=O)O |
| Mostrar más |