Learn More
Praeruptorin B, MedChemExpress
Código de producto. 16438858
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16438858 10 mg 10 miligramos
16433836 25 mg 25 miligramos
16431298 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16438858 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0082
MedChemExpress Praeruptorin B is an inhibitor of sterol regulatory element-binding proteins (SREBPs).
Praeruptorin B is an inhibitor of sterol regulatory element-binding proteins (SREBPs).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praeruptorin B
CAS 73069-28-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26O7
Cantidad 10 mg
Sinónimo Praeruptorin D
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (58.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1C=CC2=CC=C3C([C@H](OC(/C(C)=C\C)=O)[C@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)(C)O3)=C2O1
Peso molecular (g/mol) 426.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.46
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism