Learn More
Praeruptorin A, TRC
Código de producto. 30011609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011609 1 g 1 g
30010958 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011609 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6994451G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73069-25-7
Fórmula molecular C21 H22 O7
Peso molecular (g/mol) 386.4
Sinónimo 2-Butenoic acid, 2-methyl-, (9R,10R)-10-(acetyloxy)-9,10-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-9-yl ester, (2Z)-rel-, 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 10-(acetyloxy)-9,10-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-9-yl ester, [9α(Z),10α]-(±)-, 2H,8H-Benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran, 2-butenoic acid deriv., (±)-Praeruptorin A, 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 10-(acetyloxy)-9,10-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-9-yl ester, [9α(Z),10α]-, dl-Praeruptorin A, Praeruptorin A, 2-Methyl-2-butenoic Acid [9α(Z),10α]-(±)-10-(Acetyloxy)-9,10-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-9-yl Ester, 2H,8H-Benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-2-butenoic Acid deriv., 2-Methyl-2-Butenoic Acid [9α(Z),10α]-10-(Acetyloxy)-9,10-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-9-yl Ester;
Nombre IUPAC [(9S,10S)-10-acetoxi-8,8-dimetil-2-oxo-9,10-dihidropirano[2,3-f]cromeno-9-il] (Z)-2-metilbut-2-enoato
SMILES C\C=C(\C)/C(=O)O[C@H]1[C@@H](OC(=O)C)c2c(OC1(C)C)ccc3C=CC(=O)Oc23
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (±)-Praeruptorin A
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22O7/c1-6-11(2)20(24)27-19-18(25-12(3)22)16-14(28-21(19,4)5)9-7-13-8-10-15(23)26-17(13)16/h6-10,18-19H,1-5H3/b11-6-/t18-,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.1366
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.