Learn More
Pradigastat, MedChemExpress
Código de producto. 16493067
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493067 50 mg 50 miligramos
16487018 10 mg 10 miligramos
16429567 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16493067 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16278
MedChemExpress Pradigastat (LCQ-908) is a potent, selective and orally active diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) inhibitor. Pradigastat has anti-obesity and anti-diabetic effects.
Pradigastat (LCQ-908) is a potent, selective and orally active diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) inhibitor. Pradigastat has anti-obesity and anti-diabetic effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pradigastat
CAS 956136-95-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H24F3N3O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo LCQ-908
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (36.60 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)C[C@H]1CC[C@H](C2=CC=C(C3=NC=C(NC4=CC=C(C(F)(F)F)N=C4)C=C3)C=C2)CC1
Peso molecular (g/mol) 455.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.47
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism