Learn More
Practolol, LoGiCal
Código de producto. 30460936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460936 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460936 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3233.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Practolol
CAS 6673-35-4
Nombres de analitos o componentes Practolol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H22 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Acetamide, N-[4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl], Acetanilide, 4'-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]- (7CI,8CI), (±)-Practolol, 1-(4-Acetamidophenoxy)-3-isopropylamino-2-propanol, 4'-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]acetanilide, AY 21011, DL-4'-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]acetanilide, Dalzic, Eraldin, ICI 50172, N-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetamide, Practolol, Racemic Practolol, Teranol, dl-Practolol
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O3/c1-10(2)15-8-13(18)9-19-14-6-4-12(5-7-14)16-11(3)17/h4-7,10,13,15,18H,8-9H2,1-3H3,(H,16,17)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(NC(=O)C)cc1
Nombre IUPAC N-[4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]acetamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 266.34
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.163 g/mol