Learn More
Pracinostat, MedChemExpress
Código de producto. 16478337
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478337 5 mg 5 miligramos
16415648 10 mg 10 miligramos
16401817 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478337 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13322
MedChemExpress Pracinostat is a potent histone deacetylase (HDAC) inhibitor, with IC50s of 40-140 nM, used for cancer research.
Pracinostat is a potent histone deacetylase (HDAC) inhibitor, with IC50s of 40-140 nM, used for cancer research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pracinostat
CAS 929016-96-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H30N4O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo SB939
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (697.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES ONC(/C=C/C1=CC=C2N(C(CCCC)=NC2=C1)CCN(CC)CC)=O
Peso molecular (g/mol) 358.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.48
Porcentaje de pureza 98.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death