Learn More
Atago™ Refractómetro digital modelo PR-RI
Código de producto. 11496278
Cambiar vista
Click to view available options
Índice de refracción:
Desde 1,3306 hasta 1,4436
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Índice de refracción Tamaño de la unidad
11496278 Desde 1,3306 hasta 1,4436 cada uno
1 options
Código de producto. 11496278 Proveedor Atago™ N.º de proveedor 3480
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Especificaciones
Tipo Refractómetro digital
Índice de refracción Desde 1,3306 hasta 1,4436
Modelo PR-RI
Volumen de muestra 0,3 mL
Exactitud ±0,0002 de índice de refracción
Resolución 0.0001nD
Tiempo de medición 3 s
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para medir los índices de refracción de muestras líquidas en productos farmacéuticos y químicos
Clasificación IP IP64
Peso (métrico) 300 g
Compensación de la temperatura De 5 °C a 45 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 40 °C
Resolución de temperatura 1 °C
Detalles de la fuente de alimentación Batería seca 006P (9 V)