Learn More
PR 619, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2,6-diamino-5-thiocyanatopyridin-3-yl) thiocyanate |
| CAS | 2645-32-1 |
| Fórmula molecular | C7 H5 N5 S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Thiocyanic Acid C,C'-(2,6-Diamino-3,5-pyridinediyl) Ester, 2,6-Diamino-3,5-dithiocyanopyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5N5S2/c8-2-13-4-1-5(14-3-9)7(11)12-6(4)10/h1H,(H4,10,11,12) |
| SMILES | Nc1nc(N)c(SC#N)cc1SC#N |
| Nombre IUPAC | (2,6-diamino-5-tiocianatopiridin-3-il) tiocianato |
| Peso molecular (g/mol) | 223.278 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.999 |