Learn More
PR-619, MedChemExpress
Código de producto. 16415878
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16415878 10 mg 10 miligramos
16422027 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16415878 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13814
MedChemExpress PR-619 is a broad-range and reversible DUB inhibitor with EC50s of 3.93, 4.9, 6.86, 7.2, and 8.61 μM for USP4, USP8, USP7, USP2, and USP5, respectively. PR-619 induces ER Stress and ER-Stress related apoptosis.
PR-619 is a broad-range and reversible DUB inhibitor with EC50s of 3.93, 4.9, 6.86, 7.2, and 8.61 μM for USP4, USP8, USP7, USP2, and USP5, respectively. PR-619 induces ER Stress and ER-Stress related apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PR-619
CAS 2645-32-1
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H5N5S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 21 mg/mL (94.05 mM)
SMILES NC1=C(SC#N)C=C(SC#N)C(N)=N1
Peso molecular (g/mol) 223.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.28
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death