Learn More
Atago™ Refractómetro digital modelo PR-301α
Código de producto. 10779044
Cambiar vista
Click to view available options
Scale Range:
De 45 a 90 Brix
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Scale Range Tamaño de la unidad
10779044 De 45 a 90 Brix 1 PCS
1 options
Código de producto. 10779044 Proveedor Atago™ N.º de proveedor 3462
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El refractómetro digital modelo Atago™ PR-301α está diseñado para cubrir altas concentraciones de Brix (del 45,0 al 90,0 %).
  • Refractómetro digital
  • Aumento de la precisión de la medición.
  • Compacto y funcionamiento con pilas
  • Muestra rápidamente los valores medidos de las muestras
Specifications
Tipo Refractómetro digital
Scale Range De 45 a 90 Brix
Modelo PR-301α
Exactitud ± 0,1 % Brix de 10 a 30 °C
Resolución 0,1 % Brix
Tipo de escala Brix
Para utilizar con (aplicación) Las medidas de jaleas, azúcar líquido crudo
Incluye Líquido estándar LG, hoja redonda
Clasificación IP IP64
Peso (métrico) 300 g
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 40 °C
Detalles de la fuente de alimentación Batería seca 006P (9 V)