Learn More
PQR620, MedChemExpress
Código de producto. 16424216
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16424216 100 mg 100 miligramos
16420499 1 mg 1 miligramo
16415497 5 mg 5 miligramos
16409456 50 mg 50 miligramos
16402758 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16424216 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100026
MedChemExpress PQR620 is an orally bioavailable and selective brain penetrant inhibitor of mTORC1/2.
PQR620 is an orally bioavailable and selective brain penetrant inhibitor of mTORC1/2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PQR620
CAS 1927857-56-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25F2N7O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 6.4 mg/mL (14.37 mM; Need warming)
SMILES [H][C@]1(CC[C@]([H])2COC1)N2C3=NC(N4[C@]5([H])CC[C@]([H])4COC5)=NC(C6=CN=C(N)C=C6C(F)F)=N3
Peso molecular (g/mol) 445.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.47
Porcentaje de pureza 97.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease