Learn More
Tocris Bioscience™ PQ 401
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18045382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18045382 10 mg 10 miligramos
18035892 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18045382 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2768/10
IGF1R inhibitor
Insulin-like growth factor receptor (IGF1R) inhibitor. Suppresses IGF-stimulated IGF-IR autophosphorylation with an IC50 value of 12 μM. Inhibits growth of MCF-7 breast cancer cells in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 196868-63-0
Fórmula molecular C18H16ClN3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PQ 401
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.79
Pureza >99%
Peso molecular 341.80