Learn More
Tocris Bioscience™ PPY A
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001684 10 mg 10 miligramos
30001521 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001684 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4730/10
Potent inhibitor of Abl T315l mutant and wild-type Abl kinases
Potent inhibitor of T315l mutant and wild-type Abl kinases (IC50 values are 9 and 20 nM, respectively). Inhibits growth of cells transformed with either the Bcr-Abl T315l mutant or wild-type Bcr-Abl gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 875634-01-8
Fórmula molecular C22H20N4O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PPY A
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.42
Pureza >98%
Peso molecular 372.428