Learn More
Tocris Bioscience™ PPTN hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18708506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18708506 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18708506 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4862/10
High affinity and selective P2Y14 antagonist
PPTN hydrochloride is a high affinity and selective P2Y14 antagonist (KB = 434 pM), which exhibits >10,000-fold selectivity for P2Y14 over other P2Y receptors. PPTN inhibits UDP-glucose and MRS 2690 -induced porcine pancreatic artery contraction ex vivo, and also blocks UDP-glucose-induced chemotaxis of HL-60 leukemia cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-(4-Piperidinyl)phenyl]-7-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-naphthalenecarboxylic acid hydrochloride
CAS 1992047-65-0
Cantidad 10 mg
Objetivo P2Y Receptor Antagonists
Fórmula molecular C29H24F3NO2.HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.96
Pureza >98%