Learn More
Invitrogen™ PPT2 Polyclonal Antibody
Descripción
Immunogen sequence: APAPHRASYK PVIVVHGLFD SSYSFRHLLE YINETHPGTV VTVLDLFDGR ESLRPLWEQV QGFREAVVPI MAKAPQGVHL ICYSQGGLVC RALLSVMDDH NVDSFISLSS PQMGQYGDTD YLKWLFPTSM RSNLYRICYS PWGQEFSICN YWHDPHHDDL YLNASSFLAL INGERDHPNA TVWRKNFLRV GHLVLIGGPD DGVITPWQSS FFGFYDANET VLEMEEQLVY LRDSFGLKTL LARGAIVRCP MAGISHTAWH SNRTLYETCI EPWLS; Positive Samples: Mouse liver; Cellular Location: Lysosome.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PPT2 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.32 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3 |
| génica | PPT2 |
| N.º de referencia del gen | O35448 |
| Alias de gen | 0610007M19Rik; AA672937; C6orf8; G14; Lysosomal thioesterase PPT2; palmitoyl-protein hydrolase 2; palmitoyl-protein thioesterase 2; PPT2; PPT-2; S-thioesterase G14; VE-statin2 |
| Símbolos de los genes | PPT2 |
| Mostrar más |