Learn More
Tocris Bioscience™ PPT
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30002135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30002135 10 mg 10 miligramos
18054832 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30002135 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1426/10
Subtype-selective ERα agonist
Potent, subtype-selective estrogen receptor agonist (EC50 ∽ 200 pM); displays 410-fold selectivity for ERα over ERβ. Prevents ovariectomy-induced weight gain and loss of bone mineral density, and induces gene expression in the hypothalamus following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 263717-53-9
Fórmula molecular C24H22N2O3
Tekniske data
Nombre del producto químico o material PPT
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.45
Pureza >99%
Peso molecular 386.45
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.