Learn More
KNF Neuberger™ Kit de servicio para bomba de vacío N811KN
Código de producto. 10394531
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
11.5 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
10394531 11.5 l/min cada uno
1 options
Código de producto. 10394531 Proveedor KNF Neuberger™ N.º de proveedor 044066
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Transfiera, comprima y bombee sin contaminación. Las bombas de vacío de PPS/EPDM de KNF™ son dispositivos de doble cabezal de funcionamiento en seco utilizados en una amplia gama de aplicaciones de laboratorio.
  • Transferencia 100 % sin aceite
  • Transferencia pura, evacuación y compresión
  • Versión para gases y vapores ligeramente agresivos o corrosivos
  • sin mantenimiento
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Alto nivel de estanqueidad a gases
  • Se suministra con patas de goma y cable de alimentación de 2 m
  • Compacto y multiuso
  • Puede usarse como un compresor pequeño o como un sistema de vacío
  • Versiones KT para gases y vapores ligeramente agresivos o corrosivos
  • Adecuado para aspiración/filtración al vacío, extracción en fase sólida, desgasificación
Especificaciones
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 65 W
Caudal 11.5 l/min
Para utilizar con (aplicación) Para la evacuación, transferencia y compresión de aire o vapores neutros ligeramente agresivos o corrosivos
Frecuencia 50 Hz
Material PPS, EPDM
Fondo total (métrico) 90 mm
Altura global (métrico) 157 mm
Longitud global (métrico) 192 mm
Vataje 65 W
Peso (métrico) 2.5 kg
Tensión 230 V
Presión máxima 2 bar