Learn More
PPQ-102, MedChemExpress
Código de producto. 16476406
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476406 100 mg 100 miligramos
16452127 50 mg 50 miligramos
16408607 5 mg 5 miligramos
16405988 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476406 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14179
MedChemExpress PPQ-102 is a potent CFTR inhibitor which can completely inhibited CFTR chloride current with IC50 of ∼90 nM.
PPQ-102 is a potent CFTR inhibitor which can completely inhibited CFTR chloride current with IC50 of ∼90 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PPQ-102
CAS 931706-15-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H22N4O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo CFTR Inhibitor
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (114.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C(C2=C(C3=CC=CC=C3)N4C5=CC=CC=C5NC(C6=CC=C(C)O6)C4=C2N(C)C1=O)=O
Peso molecular (g/mol) 438.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.48
Porcentaje de pureza 99.82%
Grado Research
Forma física Solid