Learn More
Melford PPO
Código de producto. 30017918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30017918 1 kg 1 Kg
30017917 100 g 100 g
30017916 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30017918 Proveedor Melford N.º de proveedor 111006
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Nombre de la sustancia: 2, 5-difeniloxazol
  • Número CAS: 92-71-7
  • Fórmulamolecular:C15H11NO
  • Peso molecular: 221,25 g/mol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PPO [2, 5-Diphenyloxazole]
CAS 92-71-7
Color Blanco
Cantidad 1 kg
Peso molecular (g/mol) 221.25