missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PPFIA4 Monoclonal Antibody (3B1)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15662255
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15662255 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15662255 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA524428

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: RQVMEREFNN LLALGTDRKL DDGDDKVFRR APSWRKRFRP REHHGRGGML SASAETLPAG FRVSTLGTLQ PPPAPPKKIM PEAHSHYLYG HMLSAF.

PPFIA4, or liprin-alpha-4, belongs to the liprin-alpha gene family. See liprin-alpha-1 (LIP1, or PPFIA1; MIM 611054) for background on liprins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PPFIA4
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3B1
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica PPFIA4
N.º de referencia del gen O75335
Alias de gen 1110008G13Rik; AI448359; AI852265; C81506; KIAA0897; Liprin-alpha4; Liprin-alpha-4; LOW QUALITY PROTEIN: liprin-alpha-4; PPFIA4; Protein tyrosine phosphatase receptor type f polypeptide-interacting protein alpha-4; protein tyrosine phosphatase, receptor type, f polypeptide (PTPRF), interacting protein (liprin), alpha 4; PTPRF interacting protein alpha 4; PTPRF-interacting protein alpha-4
Símbolos de los genes PPFIA4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PPFIA4 (NP_055868, 604 a.a. ~ 699 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8497
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.