Learn More
PPA-904, MedChemExpress
Descripción
PPA-904 is a specific phenothiazine photosensitizer in photodynamic therapy (PDT) research, especially topical application for cutaneous leishmaniasis in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PPA-904 |
| CAS | 30189-85-6 |
| Color | Coffee |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H42BrN3S |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | CCCCN(C1=CC2=[S+]C3=C(C=CC(N(CCCC)CCCC)=C3)N=C2C=C1)CCCC.[Br-] |
| Peso molecular (g/mol) | 532.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 532.62 |
| Porcentaje de pureza | 98.12% |
| Mostrar más |