Learn More
PP58, MedChemExpress
Código de producto. 16497538
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497538 10 mg 10 miligramos
16480018 5 mg 5 miligramos
16451739 1 mg 1 miligramo
16413567 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497538 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18622
MedChemExpress PP58 is a pyrido[2,3-d]pyrimidine-based compound that inhibits PDGFR, FGFR and Src family activities with nanomolar IC50 values.
PP58 is a pyrido[2,3-d]pyrimidine-based compound that inhibits PDGFR, FGFR and Src family activities with nanomolar IC50 values.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PP58
CAS 212391-58-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19Cl2N5O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (136.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCCOC1=CC=C(NC(N=C2N3C)=NC=C2C=C(C4=C(Cl)C=CC=C4Cl)C3=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 456.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.32
Porcentaje de pureza 98.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease