Learn More
Invitrogen™ PP5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11347503
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Code produit Cantidad unitSize
11347503 100 μg 100 microgramos
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11347503 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA519540
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody is predicted to react with dog and Xenopus laevis based on sequence homology.
This gene encodes a serine/threonine phosphatase which is a member of the protein phosphatase catalytic subunit family. Proteins in this family participate in pathways regulated by reversible phosphorylation at serine and threonine residues; many of these pathways are involved in the regulation of cell growth and differentiation. The product of this gene has been shown to participate in signaling pathways in response to hormones or cellular stress, and elevated levels of this protein may be associated with breast cancer development. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno PP5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Ppp5c
N.º de referencia del gen P53041, P53042, Q60676
Alias de gen ANP receptor; AU020526; EGK_10788; FLJ36922; FLJ55954; OTTHUMP00000165834; PP5; PPP5; Ppp5c; PPT; PP-T; protein phosphatase 5 catalytic subunit; protein phosphatase 5, catalytic subunit; protein phosphatase T; Serine/threonine-protein phosphatase 5
Símbolos de los genes Ppp5c
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide conjugated to KLH derived from within residues 350 - 450 of Human PP5.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19060, 5536, 65179
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.