Learn More
PP2, MedChemExpress
Código de producto. 16478517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478517 5 mg 5 miligramos
16462017 50 mg 50 miligramos
16455868 10 mg 10 miligramos
16446336 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16478517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13805
MedChemExpress PP2 is a reversible and ATP-competitive Src family kinases inhibitor with IC50s of 4 and 5 nM for Lck and Fyn, respectively.
PP2 is a reversible and ATP-competitive Src family kinases inhibitor with IC50s of 4 and 5 nM for Lck and Fyn, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PP2
Forma física Solid
CAS 172889-27-9
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H16ClN5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo AGL 1879
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (165.69 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES NC1=C2C(N(C(C)(C)C)N=C2C3=CC=C(Cl)C=C3)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 301.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.77
Porcentaje de pureza 98.96%