Learn More
PP121, MedChemExpress
Código de producto. 16494936
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494936 100 mg 100 miligramos
16460267 50 mg 50 miligramos
16443908 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494936 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10372
MedChemExpress PP121 is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 10, 60, 12, 14, 2 nM for mTOR, DNK-PK, VEGFR2, Src, PDGFR, respectively.
PP121 is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 10, 60, 12, 14, 2 nM for mTOR, DNK-PK, VEGFR2, Src, PDGFR, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PP121
Forma física Solid
CAS 1092788-83-4
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17N7
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (62.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(C3=CC4=C(N=C3)NC=C4)=NN(C2=NC=N1)C5CCCC5
Peso molecular (g/mol) 319.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.36
Porcentaje de pureza 99.08%