Learn More
PP1, MedChemExpress
Código de producto. 16452017
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452017 50 mg 50 miligramos
16445868 10 mg 10 miligramos
16436336 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16452017 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13804
MedChemExpress PP1 is a potent, and Src family-selective tyrosine kinase inhibitor with IC50 of 5 and 6 nM for Lck and Fyn, respectively.
PP1 is a potent, and Src family-selective tyrosine kinase inhibitor with IC50 of 5 and 6 nM for Lck and Fyn, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PP1
Forma física Solid
CAS 172889-26-8
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H19N5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo AGL 1872 EI 275
Información de solubilidad DMSO : 28 mg/mL (99.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N(C(C)(C)C)N=C2C3=CC=C(C)C=C3)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 281.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.36
Porcentaje de pureza 98.62%