Learn More
VITLAB™ Frascos para reactivos de PP
Código de producto. 10653262
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10653262 5000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10653262 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 100889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.49€
    19.35€ / paquete de 1
    Ahorro 3.14€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Fabricados con polipropileno. Los frascos de reactivos de PP de Vitlab™ ofrecen una buena resistencia química.
  • Transparente
  • Con tapón de rosca hecho de polipropileno
  • Buena resistencia química, ideal para el almacenamiento a largo plazo de líquidos esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar) según DIN EN 285
  • Boca ancha para facilitar el llenado
  • Ideal para polvos y materiales tipo pasta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5000 ml
Material Polipropileno
N.º por caja 1Each
N.° por paquete 1Each
Envase 1 unidad
Cantidad 1Each
Altura (métrico) 315 mm
Diámetro (métrico) 178 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha