Learn More
Thermo Scientific Frascos de PP
Código de producto. 10649413 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10649413 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 10649413 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 75006613
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco de polipropileno con tapón de rosca, graduado.
  • Frasco de polipropileno con tapón de rosca, graduado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Color Transparente
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Graduated Sí
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Frasco para centrífuga
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave