Learn More
Foxx Life Sciences PP Aspirator Bottle with Spigot
Código de producto. 31933494
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31933494 20 L cada uno
31933364 5 L cada uno
31933437 10 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31933494 Proveedor Foxx Life Sciences N.º de proveedor 155L897FLS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Designed for efficient liquid storage, handling and dispensing.
  • Features:
    • Manufactured from high-purity virgin USP Class VI Medical Grade polypropylene
    • Strong, durable construction for extended use
    • Leak-proof design with inner cap for a tight seal
    • High-quality, durable aspirator bottle with spigot/tap for controlled dispensing
    • Aspirator bottle for laboratory storage applications
    • Suitable for temperatures below 0°C
    • Autoclavable aspirator bottles
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 L
Color Opaque White
Material Polypropylene
Esterilidad Non-sterile
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de producto Aspirator Bottle