Learn More
Tocris Bioscience™ PP 3
Descripción
Negative control for the Src kinase inhibitor, PP 2. Inhibits EGFR kinase (IC50 = 2.7 μM).
Active Analog also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PP 3 |
| CAS | 5334-30-5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C11H9N5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.22 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 211.23 |