Learn More
Tocris Bioscience™ PP 2
Descripción
Selective inhibitor of Src-family tyrosine kinases. Inhibits p56lck and p59fynT (IC50 values are 4 and 5 nM respectively). Displays > 10000-fold selectivity over ZAP-70 and JAK2. Moderately inhibits CSK (IC50 = 0.73 μM).
Negative Control also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PP 2 |
| CAS | 172889-27-9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C15H16ClN5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.78 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 301.778 |