Learn More
Tocris Bioscience™ PP 1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30001243 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30001243 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1397/10
Potent, selective Src family kinase inhibitor
Potent inhibitor of Src-family tyrosine kinases. Inhibits p56lck and p59fynT (IC50 values are 5 and 6 nM respectively). Displays > 8000-fold selectivity over ZAP-70 and JAK2. Also moderately inhibits p38, CSK, PDGF receptors, RET-derived oncoproteins, c-Kit and Bcr-Abl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PP 1
CAS 172889-26-8
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C16H19N5
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.36
Pureza >99%
Peso molecular 281.363