Learn More
Poziotinib, TRC
Código de producto. 30419075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419075 1 mg -
30410980 5 mg 5 miligramos
30417463 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2157701MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1092364-38-9
Fórmula molecular C23H21Cl2FN4O3
Peso molecular (g/mol) 491.34
Sinónimo 1-[4-[[4-[(3,4-Dichloro-2-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]oxy]-1-piperidinyl]-2-propen-1-one, 1-[4-[4-(3,4-Dichloro-2-fluoroanilino)-7-methoxyquinazolin-6-yl]oxypiperidin-1-yl]prop-2-en-1-one
Nombre IUPAC 1-[4-[4-(3,4-dicloro-2-fluoroanilino)-7-metoxiquinazolina-6-il]oxipiperidina-1-il]prop-2-en-1-one
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(Cl)c(Cl)c3F)c2cc1OC4CCN(CC4)C(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poziotinib
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H21Cl2FN4O3/c1-3-20(31)30-8-6-13(7-9-30)33-19-10-14-17(11-18(19)32-2)27-12-28-23(14)29-16-5-4-15(24)21(25)22(16)26/h3-5,10-13H,1,6-9H2,2H3,(H,27,28,29)
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.0975