Learn More
Poziotinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Poziotinib |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H21Cl2FN4O3/c1-3-20(31)30-8-6-13(7-9-30)33-19-10-14-17(11-18(19)32-2)27-12-28-23(14)29-16-5-4-15(24)21(25)22(16)26/h3-5,10-13H,1,6-9H2,2H3,(H,27,28,29) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 490.0975 |