Learn More
Bel Art™ Poxygrid™ Gradillas de alambre para tubos de ensayo
Código de producto. 15530022
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Verde
Posiciones:
48
60
72
108
150
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 24
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Posiciones unitSize
15530022 Azul 72 cada uno
30564743 Azul 60 cada uno
13402509 Azul 60 paquete de 24
15570022 Amarillo 108 cada uno
15500022 Azul 48 cada uno
15590012 Verde 48 cada uno
15332367 Azul 108 cada uno
15560022 Verde 108 cada uno
12972550 Verde 72 cada uno
15580022 Naranja 108 cada uno
30564744 Azul 150 cada uno
13422509 Azul 150 paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15530022 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F187570001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gradillas de cable de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos (disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles) están recubiertas con epoxi con curado térmico
Las gradillas de cable de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos (disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles) están recubiertas con epoxi con curado térmico
  • Resistentes a un intervalo de temperatura de -223 °C (-369 °F) a 121 °C (250 °F)
  • Consta de orificios cuadrados, tres cubiertas, un fondo de rejilla ranurado y bordes reforzados de resistencia superior
  • Las gradillas naranjas se pueden utilizar para la advertencia de peligro biológico; mientras que, el amarillo se puede emplear para la advertencia de material radiactivo
  • Los revestimientos de epoxi no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
  • Capacidad de almacenamiento de 40 a 108 tubos (cinco diámetros diferentes de tubos de ensayo)
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (de 13 a 16 mm)
Material Acero con revestimiento de epoxi
Posiciones 72
Forma Rectangulares
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,5 x 5,1 x 2,5 in. (242 x 130 x 64 mm)
Longitud (métrico) 242 mm
Longitud (imperial) 9,48 in
Anchura (imperial) 5,12 in
Altura (imperial) 2,51 in
Diámetro de la abertura (métrico) 16 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 64 mm
matriz, red, conjunto 6 x 12
Anchura (métrico) 130 mm