Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas para tubos de ensayo de acero Poxygrid
Código de producto. 15570012 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Verde
matriz, red, conjunto:
4 x 10
4 x 12
6 x 12
8 x 10
9 x 12
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
20,3 x 9,2 x 6,4cm
20,3 x 9,2 x 6,4 cm (8 x 3,62 x 2,50 pulg)
20,5 x 16,4 x 6,4 cm (8,06 x 6,44 x 2,50 pulg)
24,2 x 13 x 6,4 cm (9,5 x 5,12 x 2,50 pulg)
24,2 x 9,2 x 6,4 cm (9,5 x 3,62 x 2,50 pulg)
24,3 x 11 x 8,3 cm (9,56 x 4,25 x 3,25 pulg)
24,3 x 20,3 x 8,3 cm (9,56 x 8 x 3,25 pulg)
26,3 x 11,6 x 8,3 cm (10,38 x 4,56 x 3,25 pulg)
29,3 x 12,8 x 8,3 cm (11,56 x 5,06 x 3,25 pulg)
29,3 x 24,2 x 8,3 cm (11,56 x 9,56 x 3,25 pulg)
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 10 a 13 mm
Tubos de 13 a 16 mm
Tubos de 16 a 20 mm
Tubos de 20 a 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color matriz, red, conjunto Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Para utilizar con (equipo) unitSize
15570012 Naranja 9 x 12 20,5 x 16,4 x 6,4 cm (8,06 x 6,44 x 2,50 pulg) Tubos de 10 a 13 mm cada uno
15174004 Verde 4 x 10 20,3 x 9,2 x 6,4cm Tubos de 13 a 16 mm cada uno
15580012 Azul 4 x 10 20,3 x 9,2 x 6,4 cm (8 x 3,62 x 2,50 pulg) Tubos de 13 a 16 mm cada uno
15510022 Amarillo 4 x 12 24,2 x 9,2 x 6,4 cm (9,5 x 3,62 x 2,50 pulg) Tubos de 13 a 16 mm cada uno
15540022 Amarillo 6 x 12 24,2 x 13 x 6,4 cm (9,5 x 5,12 x 2,50 pulg) Tubos de 13 a 16 mm cada uno
15520032 Naranja 4 x 10 24,3 x 11 x 8,3 cm (9,56 x 4,25 x 3,25 pulg) Tubos de 16 a 20 mm cada uno
15530032 Verde 8 x 10 24,3 x 20,3 x 8,3 cm (9,56 x 8 x 3,25 pulg) Tubos de 16 a 20 mm cada uno
15550032 Verde 4 x 10 26,3 x 11,6 x 8,3 cm (10,38 x 4,56 x 3,25 pulg) Tubos de 20 a 25 mm cada uno
15570032 Verde 4 x 10 29,3 x 12,8 x 8,3 cm (11,56 x 5,06 x 3,25 pulg) Tubos de 20 a 25 mm cada uno
15590032 Amarillo 4 x 10 29,3 x 12,8 x 8,3 cm (11,56 x 5,06 x 3,25 pulg) Tubos de 20 a 25 mm cada uno
15500042 Naranja 4 x 10 29,3 x 12,8 x 8,3 cm (11,56 x 5,06 x 3,25 pulg) Tubos de 20 a 25 mm cada uno
15510042 Verde 8 x 10 29,3 x 24,2 x 8,3 cm (11,56 x 9,56 x 3,25 pulg) Tubos de 20 a 25 mm cada uno
15530042 Amarillo 8 x 10 29,3 x 24,2 x 8,3 cm (11,56 x 9,56 x 3,25 pulg) Tubos de 20 a 25 mm cada uno
15540042 Naranja 8 x 10 29,3 x 24,2 x 8,3 cm (11,56 x 9,56 x 3,25 pulg) Tubos de 20 a 25 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15570012 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor F187530003
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Gradillas para tubos de ensayo de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos en diferentes colores para facilitar la identificación.
Gradillas para tubos de ensayo de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos en diferentes colores para facilitar la identificación.
  • Las gradillas de cable de acero resistentes a la corrosión y a los productos químicos están recubiertas con epoxi con curado térmico
  • Las gradillas naranjas se pueden utilizar para la advertencia de peligro biológico; mientras que, el amarillo se puede emplear para la advertencia de material radiactivo
  • Los revestimientos de epoxi no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
  • Soportará un rango de temperatura de -223 °C (-369 °F) a 121 °C (250 °F)
  • Consta de orificios cuadrados, tres cubiertas, un fondo de rejilla ranurado y bordes reforzados de resistencia superior
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Naranja
Admite Tubos (de 10 a 13 mm)
Material Acero con revestimiento de epoxi
Posiciones 108
Forma Rectangulares
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de 10 a 13 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -223 °C a +121 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20,5 x 16,4 x 6,4 cm (8,06 x 6,44 x 2,50 pulg)
Diámetro de la abertura (métrico) 13 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
matriz, red, conjunto 9 x 12