Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Soporte para anillo de matraz de plomo Poxygrid
Código de producto. 10709614
Cambiar vista
Click to view available options
N.° por paquete:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.° por paquete Tamaño de la unidad
10709614 1 cada uno
1 options
Código de producto. 10709614 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor F183071000
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
El soporte con revestimiento de epoxi formado por alambre mantiene los pesos de anillos de plomo organizados y al alcance
  • Tamaño reducido; la base circular mide tan solo 19 cm (7 ½ pulgadas) de diámetro
  • Los anillos con un diámetro interior de 17,8 mm (0,7 pulgadas) o más grande se apilan perfectamente en un poste central cónico [17,1 cm (6 ¾ pulgadas) de altura]
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
Especificaciones
Color Azul
Diámetro de base (métrico) 19 cm
Material Cable con revestimiento de epoxi
Altura (métrico) 17,1 cm
N.° por paquete 1
Esterilizables en autoclave Autoclavable