Learn More
Bel-Art™ Soportes para bolsas para riesgos biológicos Poxygrid™
Description
El resistente soporte de alambre mantiene las bolsas abiertas mientras que un anillo enganchado separado que descansa sobre la parte superior las mantiene firmemente en su lugar
- Cable de acero con revestimiento de epoxi de color naranja brillante indicador de riesgo biológico
- Resistente a la corrosión y a productos químicos; no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
- Soportará un rango de temperaturas de -223 °C a 121 °C
- Esterilizable en autoclave
Specifications
Specifications
| Descripción | Bastidor de alambre con revestimiento de epoxi circular con anillo enganchado fácil de usar sobre una parte superior |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Naranja |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (aplicación) | Para mantener las bolsas de riesgo biológico abiertas y listas para su uso |
| Para utilizar con (equipo) | Bolsas para riesgos biológicos de 762 × 609 mm (36 × 24 pulg., An. x Al.) 01-814-3, 01-814C, 01-815C, 01-826-7, 01-826C, 01-827D, 01-828D, 01-828-033, 01-829D, 01-831A, 01-832A |
| Material | Cable con revestimiento de epoxi |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De -369° a +250 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -223 °C a +121 °C |
| Anchura (imperial) | 14,6 in |
| Show More |