Learn More
Bel-Art™ Soportes para bolsas para riesgos biológicos Poxygrid™
Código de producto. 12360619
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (imperial):
7,3 in
14,6 in
Altura (imperial):
20,5 in
23,5 in
29,5 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (imperial) Altura (imperial) Tamaño de la unidad
12360619 14,6 in 23,5 in cada uno
12370619 14,6 in 29,5 in cada uno
10287143 7,3 in 20,5 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12360619 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H131880000
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
El resistente soporte de alambre mantiene las bolsas abiertas mientras que un anillo enganchado separado que descansa sobre la parte superior las mantiene firmemente en su lugar
  • Cable de acero con revestimiento de epoxi de color naranja brillante indicador de riesgo biológico
  • Resistente a la corrosión y a productos químicos; no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
  • Soportará un rango de temperaturas de -223 °C a 121 °C
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Descripción Bastidor de alambre con revestimiento de epoxi circular con anillo enganchado fácil de usar sobre una parte superior
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Naranja
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Para mantener las bolsas de riesgo biológico abiertas y listas para su uso
Para utilizar con (equipo) Bolsas para riesgos biológicos de 762 × 609 mm (30 × 24 pulg., Al. x An.) 01-814-2, 01-814C, 01-815B, 01-826-6, 01-826B, 01-827C, 01-830D, 01-831A, 01-828-033, 01-832A
Material Cable con revestimiento de epoxi
Intervalo de temperatura (imperial) De -369° a +250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -223 °C a +121 °C
Anchura (imperial) 14,6 in
Altura (imperial) 23,5 in
Altura (métrico) 60 cm
Diámetro (imperial) 14,6 in
Diámetro (métrico) 37 cm
Tipo de producto Soporte para bolsas para riesgos biológicos Poxygrid™
Anchura (métrico) 37 cm