Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra SYBR™ Green PowerUp™
Código de producto. 15340939 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 ml
2 x 1 mL
2 x 5mL
50 mL
5 x 1 ml
5 x 5 ml
10 x 1 mL
10 x 5mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
50 ml
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15340939 10 x 1 mL paquete de 10
15320929 1 mL 1 ml
15350929 5 ml 5 ml
15360929 50 mL 50 ml
15310939 10 x 5mL paquete de 10
15330939 5 x 1 ml paquete de 5
15380929 2 x 5mL paquete de 2
15390929 5 x 5 ml paquete de 5
15366158 2 x 1 mL paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15340939 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A25918
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mezcla maestra 2X preformulada, optimizada y universal para flujos de trabajo de PCR en tiempo real.
Junto con el molde y el conjunto de cebadores suministrados por el usuario, la mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green se ha diseñado para amplificar objetivos para análisis precisos de la expresión génica.
  • Mecanismo doble de inicio en caliente para ofrecer una excelente especificidad
  • Valores de CT altamente reproducibles en un amplio rango dinámico
  • Inclusión de la UDG para ayudar a prevenir la contaminación cruzada
  • Estabilidad de reacciones ya montadas durante un máximo de 72 horas
  • Compatibilidad con la mayoría de los instrumentos de qPCR en tiempo real
Especificidad excepcional con mecanismo doble de inicio en caliente:
  • La especificidad es primordial para la obtención de datos de alta calidad en reacciones SYBR™ Green y se puede mejorar mediante el control de la ADN polimerasa Taq a temperaturas inferiores antes de la unión rigurosa de los cebadores.
  • La mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green utiliza la enzima ADN polimerasa Taq Dual-Lock™ que combina dos mecanismos de inicio en caliente únicos para ayudar a controlar su actividad y evitar la actividad prematura no deseable de la polimerasa a bajas temperaturas
  • En un experimento para evaluar 24 conjuntos diferentes de cebadores, la mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green generó curvas de fusión únicas en el 100 % de los casos, de conformidad con una amplificación muy específica
Reproducibilidad ajustada en valores de CT en un amplio rango dinámico:
  • La mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green muestra una reproducibilidad excelente en un amplio rango dinámico para una variedad de dianas analizadas
  • Además, esta mezcla maestra proporciona una amplificación eficaz en más de 6 registros de entrada de muestras
  • A diferencia de las mezclas de la competencia que pueden presentar inhibición en entradas elevadas de ADNc y bajos coeficientes de correlación en un experimento de rango dinámico, la mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green se mantiene de manera eficaz en el rango dinámico completo para ayudar a ofrecer la máxima confianza en la calidad de los datos
Inclusión de UDG para el control de la contaminación cruzada:
  • La inclusión de uracilo-ADN glicosilasa (UDG) y dUTP en la mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green permite la degradación de cualquier producto de PCR anteriormente amplificado, lo que ayuda a evitar la contaminación de las reacciones posteriores de qPCR y posibles falsos positivos
Estabilidad de reacciones montadas previamente:
  • El control estricto de la ADN polimerasa Taq Dual-Lock™ en la mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green permite montar las reacciones hasta con 72 horas de antelación al inicio del ciclo sin que esto afecte a los datos
  • Esta uniformidad otorga a los usuarios confianza y flexibilidad para utilizar la mezcla maestra PowerUP™ SYBR™ Green en numerosos flujos de trabajo1
Amplia compatibilidad con instrumentos:
  • La mezcla maestra PowerUp™ SYBR™ Green se puede emplear tanto en el modo de ciclo rápido como en el estándar y es compatible con todos los instrumentos de PCR en tiempo real de Applied Biosystems™2
  • También es compatible con los sistemas Bio-Rad IQ™5 y CFX96™/CFX384™, Roche LightCycler™ LC480 y sistemas Stratagene™ MX3005P™
  • Para obtener resultados óptimos, las concentraciones de cebador recomendadas son de 300 a 800 nM
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento La mezcla 2X contiene colorante SYBR Green, ADN polimerasa Taq Dual-Lock, dNTP con mezcla de dUTP/dTTP, UDG termolábil, colorante de referencia pasiva ROX y componentes de tampón optimizados. Contiene 10 tubos de 1 ml, suficiente para 1000 reacciones de 20 μl (10 μl de mezcla maestra por reacción).
Almacenar a 2–8 °C.
Método de detección SYBR
Formato Tubo
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq Dual Lock
Velocidad de reacción rápida o estándar
Para utilizar con (equipo) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, Roche LightCycler PRO System, Bio-Rad CFX Opus 96 Real-Time PCR System, Applied Biosystems AmpQuest 96
Capacidad multiplex Single-plex
Colorante de referencia pasiva ROX (Pre-mixed)
Línea de productos PowerUP, SYBR
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad 10 x 1 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Suficiente para 1000 reacciones de 20 μl
Especificidad de diana cDNA or gDNA only
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
Termoestabilidad 72 hr., Assembled Reaction
N.º de reacciones 1000 reacciones
Tipo de muestra ADN
Volumen 10 x 1 mL
Incluye dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Medium