Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra PowerTrack™ SYBR Green
Código de producto. 16555231 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 5 mL
1 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
50 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
25 ml
5 ml
50 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16555231 10 x 5 mL 50 ml
16505231 1 mL 1 ml
16525231 5 mL 5 ml
16535231 2 x 5 mL 10 ml
16545231 5 x 5 mL 25 ml
16565231 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16555231 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A46112
Edge
PowerTrack SYBR Green Master Mix is a pre-formulated, optimized, universal 2X master mix for real-time PCR workflows with built-in visual dye–based indicators for accurate reaction set up.
PowerTrack SYBR Green Master Mix is a pre-formulated, optimized, universal 2X master mix for real-time PCR workflows with built-in visual dye–based indicators for accurate reaction set up. Coupled with user-supplied primer sets and template, PowerTrack SYBR Green Master Mix is designed to amplifiy targets for accurate gene expression analysis.
Junto con una plantilla y conjuntos de cebador suministrados por el usuario, la mezcla maestra PowerTrack SYBR Green se ha diseñado para amplificar los objetivos de análisis precisos de expresión génica.
Las características de la mezcla maestra PowerTrack SYBR Green incluyen:
• Los indicadores visuales incorporados ayudan en la configuración de la reacción
• La amplia compatibilidad de concentración y Tm del cebador permite flexibilidad en la configuración de la reacción de qPCR con una optimización mínima
• Reproducibilidad específica y estricta en Ct’s en un amplio rango dinámico
• Formulado con UNG/dUTP para evitar la contaminación de productos PCR remanentes
Indicadores visuales incorporados
La mezcla maestra PowerTrack SYBR Green contiene un colorante azul inerte que no interfiere con la PCR en tiempo real pero proporciona una mayor visibilidad en el tubo o pozo. Se proporciona un tampón de muestra independiente que contiene un colorante amarillo inerte. El uso opcional de este tampón de muestra amarillo produce una mezcla de reacción que cambia de azul a verde al añadir la muestra, lo que ayuda a evitar errores de pipeteo. El tampón de muestra amarillo ayuda en la preparación de la reacción, pero no es necesario para obtener resultados superiores con la mezcla maestra PowerTrack SYBR Green.
Formulado para una máxima especificidad y reproducibilidad
La mezcla maestra PowerTrack SYBR Green contiene ADN polimerasa Taq, que está estrechamente controlada a través de un mecanismo de inicio en caliente mediado por anticuerpos, lo que ayuda a evitar la actividad temprana no deseada de la polimerasa a bajas temperaturas que puede dar lugar a una amplificación inespecífica. La mezcla maestra PowerTrack SYBR Green está diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en las aplicaciones de PCR en tiempo real más exigentes.
Amplia compatibilidad con instrumentos
La mezcla maestra PowerTrack SYBR Green se puede utilizar en modo de ciclo estándar o rápido y es compatible con todos los instrumentos de PCR en tiempo real de Applied Biosystems. También es compatible con los sistemas Bio-Rad CFX96™, CFX384™ e iQ™5, Roche LightCycler™ 480 y Agilent Mx3005P™. Para obtener resultados óptimos, las concentraciones de cebador deben estar en el intervalo de 300–800 nM.
UNG para el control de la contaminación por arrastre
La contaminación en laboratorios que utilizan PCR de forma rutinaria es una preocupación importante para muchos investigadores y es la fuente de la mayoría de los falsos positivos. La inclusión de UNG y dUTP en la mezcla maestra PowerTrack SYBR Green provoca la degradación de cualquier producto de PCR previamente amplificado y ayuda a evitar la contaminación de las reacciones de qPCR posteriores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento • Mezcla maestra Powertrack SYBR Green
• 40 tampones de muestras amarillos
Conservar a –20±5 °C en la oscuridad.
Método de detección SYBR
Formato Tubo
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción rápida o estándar
Para utilizar con (equipo) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 12K Flex, Bio-Rad CFX Connect, Bio-Rad CFX384 Touch, Bio-Rad CFX96 Touch, BioRad CFX96, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, ViiA 7 System, StepOne System, MJ Chromo4, MJ Opticon, StepOnePlus System, Roche LightCycler 480, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000
Capacidad multiplex Single-plex
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos Applied Biosystems
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad 10 x 5 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Suficiente para 5000 reacciones
Especificidad de diana cDNA or gDNA only
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, Detección de virus
Termoestabilidad 8 hr., Assembled Reaction
N.º de reacciones 5000 reacciones
Tipo de muestra ADN
Volumen 10 x 5 mL
Incluye dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) High